Merck
ENAH93E7412D
Enamine
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-7,10,13H,1-5,8H2
Clave InChI
IBLLNQHWRBVLKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)