Merck
ENAH93E7400E
Enamine
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NOS.ClH/c9-7(4-8-5-7)6-1-2-10-3-6;/h1-3,8-9H,4-5H2;1H
Clave InChI
JFLMLMNCHZEFHU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)