Merck
ENAH93E73F30
Enamine
1-azabicyclo[2.2.1]heptan-4-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-azabicyclo[2.2.1]heptan-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-1-3-7(5-6)4-2-6;/h8H,1-5H2;1H
Clave InChI
LEMNKDPOOQYXPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862333
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)