Merck
ENAH93E73ED4
Enamine
{7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.63
Número MDL:
Iupac Name
(7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO.ClH/c8-7(9)5-3-10-2-1-6(5,7)4-11;/h5,10-11H,1-4H2;1H
Clave InChI
LEUBKEGMPSJHLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679371
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679371
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)