ENAH90823672
Enamine
[(2,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-5-9(2)10(6-8)7-11-3;/h4-6,11H,7H2,1-3H3;1H
Clave InChI
IOQYCHSLEJKIGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)