ENAH90823555
Enamine
1,1-dichlorospiro[3.3]heptan-2-one
About This Item
Iupac Name
1,1-dichlorospiro[3.3]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H8Cl2O/c8-7(9)5(10)4-6(7)2-1-3-6/h1-4H2
Clave InChI
ZHEGZTCKKDJSHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)