Merck
ENAH9082352C
Enamine
(5,6-dichloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.07
Número MDL:
mp
202-207
Iupac Name
(5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2N3/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(3-11)12-6/h1-2H,3,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
ROLMMAUMZSFHNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-885043
Melting Point
202-207
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-885043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)