ENAH908233B3
Enamine
1-ethenyl-2,5-dihydro-1H-1lambda5-phosphol-1-one
About This Item
Iupac Name
1-vinyl-2,5-dihydrophosphole 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H9OP/c1-2-8(7)5-3-4-6-8/h2-4H,1,5-6H2
Clave InChI
PHDYGZFSVKMMRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)