Merck
ENAH9082336A
Enamine
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.29
Número MDL:
Iupac Name
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C15H14N2/c1-9-6-7-16-14-12(9)4-5-13-10(2)8-11(3)17-15(13)14/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
RWHMFNNPBWGBTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)