Merck
ENAH908232E7
Enamine
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c12-11(14)13-6-7-15-10(8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,12,14)
Clave InChI
CTWIHNPPBQFQLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)