ENAH90822FEF
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-4-one
About This Item
mp
221-222
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydro-4H-benzo[d]imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-6-3-1-2-5-7(6)9-4-8-5/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Clave InChI
RBTNKOKYJAHDSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102342
Melting Point
221-222
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102342
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)