ENAH90822BD0
Enamine
6,7-difluoroquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6,7-difluoro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5F2NO2/c11-6-3-5-1-2-8(10(14)15)13-9(5)4-7(6)12/h1-4H,(H,14,15)
Clave InChI
CXQIJNDKZXAUEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-625804
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-625804
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)