Merck
ENAH90822B5C
Enamine
(1s,4r)-1-ethyl-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
MDL number:
Iupac Name
(1s,4s)-1-ethyl-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-9(8(11)12)5-3-7(10)4-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,12)/t7-,9+
InChI key
HETLZOWCLHWFER-OTSSQURYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542673
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542673
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)