Merck
ENAH90822B4F
Enamine
2-methyl-4-(2,4,6-tribromophenoxy)but-2-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
428.9
MDL number:
Iupac Name
(2E)-2-methyl-4-(2,4,6-tribromophenoxy)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9Br3O3/c1-6(11(15)16)2-3-17-10-8(13)4-7(12)5-9(10)14/h2,4-5H,3H2,1H3,(H,15,16)/b6-2+
InChI key
OFOLFQGEFCPGFX-QHHAFSJGSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550675
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550675
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)