Merck
ENAH90822931
Enamine
3-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.7
Número MDL:
Iupac Name
3-((1-methylpiperidin-4-yl)oxy)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-10-5-2-8(3-6-10)13-7-4-9(11)12;/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
IUUYSMLYWKANJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544377
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544377
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)