ENAH9082277D
Enamine
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-5-1-6(9(13)14)3-11-7(5)4-12-8/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
UCVMKIKIJBVPKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537179
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)