Merck
ENAH9082275C
Enamine
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.02
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-2(8)1-3(10)6(11)5(4)9/h1H,10-11H2
Clave InChI
MCZQSDPCMGQASV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)