Merck
ENAH90822325
Enamine
tert-butyldimethyl{[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl]oxy}silane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl){[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]oxy}silane
Inchi Code
1S/C18H35BO3Si/c1-16(2,3)23(8,9)20-15-12-10-14(11-13-15)19-21-17(4,5)18(6,7)22-19/h10,15H,11-13H2,1-9H3
Clave InChI
YORHLCKMVFBFLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414096
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)