Merck
ENAH908222E7
Enamine
2-(4-ethynylpyridin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-ethynyl-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-4-8-5-6-11-9(7-8)10(2,3)12/h1,5-7,12H,2-3H3
Clave InChI
UKSJJCNODFAISK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543264
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543264
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)