Merck
ENAH90822244
Enamine
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)prop-2-enal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.14
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)-2-propenal
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)6-9(8)11/h1-6H/b2-1+
Clave InChI
UXOVXJKIOBNVRA-OWOJBTEDSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)