Merck
ENAH908221E5
Enamine
hept-6-ynal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Iupac Name
6-heptynal
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,7H,3-6H2
Clave InChI
UIRZQOFYQKICOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6210285
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)