Merck
ENAH90822165
Enamine
(1r,3r)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(1r,3r)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c10-6-1-5(2-6)9-3-7-8-4-9;/h3-6,10H,1-2H2;1H/t5-,6-;
Clave InChI
DJORAJXRTWJGCJ-KYOXOEKESA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492644
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492644
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)