ENAH90822142
Enamine
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9-7(8)6-10;/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FGYJVRPUQYPRAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)