Merck
ENAH90822017
Enamine
2-hydroxy-N,N-dimethyl-4-(methylsulfanyl)butanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.27
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-N,N-dimethyl-4-(methylthio)butanamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-8(2)7(10)6(9)4-5-11-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
HCMOVBCNKOGIES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7505514
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7505514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)