Merck
ENAH90822003
Enamine
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-5-6-11-7-8(10)12-9(2,3)4/h1H,6-7H2,2-4H3
Clave InChI
SUOOPKUCCQIHHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3686097
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3686097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)