Merck
ENAH90821F85
Enamine
lithium(1+) 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.09
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C6H12O4.Li/c7-3-1-4-10-5-2-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
HFZMXSYURIKBGY-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562783
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562783