Merck
ENAH65927B9D
Enamine
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H18N2/c12-9-11(5-7-13-8-6-11)10-3-1-2-4-10/h10,13H,1-8H2
Clave InChI
YTFWVNMSZMEAFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)