ENAH65927978
Enamine
2-amino-5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-one
About This Item
Iupac Name
2-amino-5-(2-(methylthio)ethyl)oxazol-4-ol
Inchi Code
1S/C6H10N2O2S/c1-11-3-2-4-5(9)8-6(7)10-4/h9H,2-3H2,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
AAMWFBUNCWZAMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6834713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)