Merck
ENAH65927794
Enamine
(3-chlorophenyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.66
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8ClF3O2/c15-11-3-1-2-10(8-11)13(19)9-4-6-12(7-5-9)20-14(16,17)18/h1-8H
InChI key
XQGCNLYDFLHYFC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)