Merck
ENAH65927782
Enamine
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)5-6-8(10)9(3)11-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
MDGCVWMLCLCXCW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)