Merck
ENAH6592769F
Enamine
1',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,2'-indene]-3'-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.69
Número MDL:
Iupac Name
1',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,2'-inden]-1'-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c12-10-9-4-2-1-3-8(9)7-11(10)5-6-11;/h1-4,10H,5-7,12H2;1H
Clave InChI
YVSCATPVTGMBHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445545
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)