Merck
ENAH65927647
Enamine
potassium 2-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]amino}acetate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.73
MDL number:
Iupac Name
potassium ((4-chlorophenyl)carbamoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3.K/c10-6-1-3-7(4-2-6)12-9(15)11-5-8(13)14;/h1-4H,5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15);/q;+1/p-1
InChI key
ATUKUCLBTOKJEE-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)