Merck
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)