Merck
ENAH6591F822
Enamine
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c1-2-3(6(9)10)5(8)11-4(2)7/h1H3,(H,9,10)
InChI key
JPYXBZFCVCNOHB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)