ENAH6591F531
Enamine
2,3,5-trichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2,3,5-trichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6HCl3F3N/c7-2-1-3(8)5(9)13-4(2)6(10,11)12/h1H
Clave InChI
HZSKAVACTPGTRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480497
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480497
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)