ENAH6591F3C7
Enamine
4-bromo-5-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O3/c1-3-2-4(11(12)13)6-7(5(3)8)10-14-9-6/h2H,1H3
Clave InChI
XWGTYBSFUGGBSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464695
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464695
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)