Merck
ENAH65919BDE
Enamine
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6(9)5-3-4-5;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
QIAHJBNBPPCSFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)