Merck
ENAH65919ACB
Enamine
1,8-naphthyridin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
mp
241-242
Iupac Name
[1,8]naphthyridin-4(8H)-one
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-7-3-5-10-8-6(7)2-1-4-9-8/h1-5H,(H,9,10,11)
Clave InChI
NQUIRWXTTAMWIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189351
Melting Point
241-242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)