Merck
ENAH65919A0E
Enamine
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c1-3(4(2)9)5(6,7)8;/h4H,1,9H2,2H3;1H
Clave InChI
JYLQUTHBAOOMLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)