Merck
ENAH65919A0B
Enamine
2-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]acetaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Iupac Name
[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]acetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h4,6H,3,5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
BASUVKNKERZYGZ-LURJTMIESA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7278221
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7278221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)