ENAH6591997B
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylbenzamide
About This Item
mp
110-115
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H13NO2/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)14(17)12-9-5-6-10-13(12)16/h2-10,16H,1H3
Clave InChI
ACVBVXMHXWWRJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460191
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)