Merck
ENAH5816886E
Enamine
4-bromo-2-methyl-5-{[(piperidin-2-yl)methyl]amino}-2,3-dihydropyridazin-3-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
374.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-5-((piperidin-2-ylmethyl)amino)pyridazin-3(2H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17BrN4O.2ClH/c1-16-11(17)10(12)9(7-15-16)14-6-8-4-2-3-5-13-8;;/h7-8,13-14H,2-6H2,1H3;2*1H
Clave InChI
NDUMENWSHYKVKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466015
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466015
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)