Merck
ENAH5816859A
Enamine
N-(3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)cyclopropanecarboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.63
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)cyclopropanecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F3N2O.ClH/c8-7(9,10)5(3-11)12-6(13)4-1-2-4;/h4-5H,1-3,11H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
HYONFENOHRKUPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463087
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)