Merck
ENAH5802F4A8
Enamine
4-chloro-2-methylquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.14
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-8-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO2S/c1-6-5-8(11)7-3-2-4-9(10(7)13-6)16(12,14)15/h2-5H,1H3
Clave InChI
GYHCPIZEUGCWNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)