Merck
ENAH5802F3DA
Enamine
4-(azetidin-3-yl)quinazoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.23
Número MDL:
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)quinazoline
Inchi Code
1S/C11H11N3/c1-2-4-10-9(3-1)11(14-7-13-10)8-5-12-6-8/h1-4,7-8,12H,5-6H2
Clave InChI
WHZODHQXSPEMAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2621827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2621827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)