Merck
ENAH5802F3C4
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15F2NO/c1-8(9,10)6-12-7-2-4-11-5-3-7/h7,11H,2-6H2,1H3
InChI key
JIRDTVWKYCUKHP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2586334
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2586334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)