Merck
ENAH5802F3AF
Enamine
2-heptylpyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.31
Número MDL:
Iupac Name
2-heptylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12-11/h11-12H,2-10H2,1H3
Clave InChI
QMEZJRZPBIGNKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)