Merck
ENAH5802F34C
Enamine
1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.64
Número MDL:
Iupac Name
(1S,5R)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-7-2-1-6(3-7)4-9-5-7;/h6,9H,1-5H2;1H
Clave InChI
RGDLZJHBSQNSTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355372
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355372
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)