ENAH5802F02E
Enamine
1-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethyl]-1H-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Iupac Name
1-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C9H5F6N3O/c10-7(19-9(13,14)15)8(11,12)18-6-4-2-1-3-5(6)16-17-18/h1-4,7H
Clave InChI
PEIUYXCZNZVQIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)