Merck
ENAH5802F02A
Enamine
tert-butyl 4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.41
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H29N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-7-5-13(6-8-18)17-11-9-16(4)10-12-17/h13H,5-12H2,1-4H3
Clave InChI
PUGUVPMTGGMMAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)